Merck
252328
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromobutane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(Br)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
215.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5141 (lit.)
bp
59-60 °C/20 mmHg (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidad
1.789 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CCC(Br)CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Mechanism of Co(II) (N,N′-disalicylidene-ethylenediamine) catalyzed reduction of 1,2-dibromobutane in DMF has been investigated by microelectrode voltammetry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A microelectrode study of the catalysis of alkyl halide reduction by Co (II)(salen).
Pletcher D and Thompson H.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 464(2), 168-175 (1999)