Merck
251984
Sigma-Aldrich
1-Iodooctadecane
95%
Sinónimos:
Octadecyl iodide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17I
Número de CAS:
Peso molecular:
380.39
Beilstein:
1755880
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
bp
194-197 °C/2 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C18H37I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Clave InChI
ZNJOCVLVYVOUGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Controlled assembly of copper phthalocyanine with 1-iodooctadecane.
Lei S, et al.
Chinese Science Bulletin, 48(15), 1519-1524 (2003)
Selective adsorption of copper phthalocyanine atop functionalized organic monolayers.
Lei S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(1), 224-227 (2004)