251445
Rubidium iodide
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Hydriodic acid rubidium salt, Rubidium monoiodide, Rubidium(1+) iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1300 °C/1 atm (lit.)
mp
656 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble(lit.)
densidad
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Rb+].[I-]
InChI
1S/HI.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)