250996
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
148-150 °C/55 mmHg (lit.)
densidad
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cadena SMILES
CCN(CC)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- preparation of calixarene amides
- synthesis of 5-bromo-25,26,27,28-tetrakis[(N,N-diethylaminocarbonyl)-methoxy]calix[4]arene
- synthesis of amide calix[4]pyrrole macrocycles with super-extended cavities
- microwave-assisted organic synthesis of 3-cyano-N,N-diethyl-4-(4-methoxyphenoyl)-4-oxobutanamide
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?