245798
2-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 95%
Sinónimos:
tert-Butyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
iodo
SMILES string
CC(C)(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?