Merck
245038
Sigma-Aldrich
1-Bromoundecane
98%
Sinónimos:
Undecyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10Br
Número de CAS:
Peso molecular:
235.20
Beilstein:
1098390
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
8.2 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
Clave InChI
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Bromoundecane (undecyl bromide) was used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran)[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin using Oppolzer?s sultam directed aldol reaction.
Kumaraswamy G and Markondaiah B.
Tetrahedron Letters, 49(2), 327-330 (2008)
Anna Parus et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 208, 111595-111595 (2021-01-06)
Modern agricultural practices are often based on the use of mixtures of specific herbicides to achieve efficient crop protection. The major drawbacks of commercial herbicidal formulations include the necessity to incorporate toxic surfactants and high volatility of active substances. Transformation