Merck
243566
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfide red
99%
Sinónimos:
Mercuric sulfide red
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HgS
Número de CAS:
Peso molecular:
232.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
powder
color
red
mp
583.5 °C (lit.)
densidad
8.1 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
Clave InChI
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Mercury sulfide can exist in several crystal structures,1 of which mercury sulfide red occurs in hexagonal structure. It can be precipitated from hydrogen sulfide and mercury salt solution.
Envase
Packaged in glass bottles
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daintith J
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany) null
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of