Merck
241695
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
98%
Sinónimos:
Heptadecyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16OH
Número de CAS:
Peso molecular:
256.47
Beilstein:
1702195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
51-55 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
Clave InChI
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The polymorphism of 1-heptadecanol was studied by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffraction, Raman scattering and infrared spectroscopy (IR).
Aplicación
  • Antidandruff activity and chemical constituents of the leaves of Betula cylindrostachya Lindl. ex Wall: This study highlights the isolation of 1-heptadecanol among other compounds from the leaves, identifying its potential in antidandruff applications (C Singla, M Ali, 2018).
  • Preparation of Sodium Heptadecyl Sulfate (Tergitol-7i): Describes the synthesis process of sodium heptadecyl sulfate from 1-heptadecanol, underlining its importance in industrial applications (BA Banasik, M Samadpour, 2017).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
154 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymorphism of n-alkanols: 1-Heptadecanol, 1-octadecanol, 1-nonadecanol, and 1-eicosanol.
Chemistry of Materials, 14(2), 508-517 (2002)