238465
1-Chlorohexane
99%
Sinónimos:
Hexyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble(lit.)
densidad
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadena SMILES
CCCCCCCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?