237337
2-Propylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
densidad
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5,10H2,1H3
Clave InChI
WKURVXXDGMYSDP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Electropolymerization of 2-propylaniline in highly acidic medium yields poly(2-propylaniline) film. Polymerization and intercalation of 2-propylaniline into iron (III) oxychloride via in situ polymerization/intercalation process has been reported.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Poly (2-propylaniline): an electroactive polymer, soluble in organic medium in the reduced state.
Bidan G, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 271(1), 59-68 (1989)
In situ polymerization/intercalation of substituted anilines into iron (III) oxychloride.
Scully SF, et al.
Solid State Ionics, 181(19), 933-938 (2010)