236691
(R)-(−)-2-Butanol
99%
Sinónimos:
(R)-(−)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −13°, neat
autoignition temp.
761 °F
expl. lim.
9.8 %
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
97-100 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Application
- 1-[(S)-2-butyl]-3,5 diphenyl-1H-1,2,4 triazole from 3,5 diphenyl-1H-1,2,4 triazole by Mitsunobu reaction.
- 2-butyl tosylate building block by reacting with toluenesulfonyl chloride.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.