235741
Tetrapropyl orthosilicate
95%
Sinónimos:
Tetrapropoxysilane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
94 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
Clave InChI
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.