Merck
227226
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
98%
Sinónimos:
(1,3-Butadien-1-yloxy)trimethylsilane, (1,3-Butadienyloxy)trimethylsilane, (Butadienyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]-1,3-butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]butadiene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiOCH=CHCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.27
Beilstein:
1902024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O\C=C\C=C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-7H,1H2,2-4H3/b7-6+
Clave InChI
UQGOYQLRRBTVFM-VOTSOKGWSA-N
Descripción general
Mechanism of Diels-Alder reaction between 1-(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan has been studied using state-of-the-art computational methods.
Aplicación
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene is commonly employed as diene in the Diels-Alder reaction.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mats Linder et al.
Organic letters, 14(1), 118-121 (2011-12-01)
The stepwise Diels-Alder reaction between 1-trimethylsiloxy-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan is explored using state-of-the-art computational methods. The results support a stepwise mechanism via a persistent intermediate, however, not the one previously reported (Lakhdar et al., Chem. Eur. J.2007, 16, 5681) but a