226416
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
Sinónimos:
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
solubilidad
water: soluble(lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
Clave InChI
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?