Merck
226254
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylformamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HCON[CH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Beilstein:
1745406
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The chemical ionisation and electron ionisation mass spectroscopic data, retention indices and NMR spectra of N,N-diisopropylformamide was studied.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F B Hopkins et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(21), 5111-5119 (2014-03-19)
Detailed chemical analysis of solutions used to decontaminate chemical warfare agents can be used to support verification and forensic attribution. Decontamination solutions are amongst the most difficult matrices for chemical analysis because of their corrosive and potentially emulsion-based nature. Consequently