226084
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 97%
Quality Level
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChI key
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?