Merck
21987
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-cis-4-Carene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
3044038
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −145±5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.469
densidad
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
Clave InChI
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2