219371
3-Fluorobenzotrifluoride
99%
Sinónimos:
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
densidad
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as fluorinated aromatic solvent to investigate electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene and anthracene
- used to preparae 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride via nitration reaction
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?