218979
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
99%
Sinónimos:
3-(4-Dimethylaminophenyl)acrylic acid, 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenoic acid, 4-(Dimethylamino)cinnamic acid, p-(Dimethylamino)cinnamic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
227-228 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-12(2)10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(13)14/h3-8H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
Clave InChI
CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?