Merck
218243
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
Sinónimos:
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
2961587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]22/D −15°, neat
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
densidad
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)