Merck
215988
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
V2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
149.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
1970 °C (lit.)
densidad
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
Clave InChI
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)