208981
Potassium hexachloroiridate(IV)
technical grade
Sinónimos:
Iridium potassium chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Formulario
powder
concentración
≥39.0% Ir (gravimetric)
mp
>385 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2K/h6*1H;;;/q;;;;;;+4;2*+1/p-6
Clave InChI
WEKZJZDULNNSCD-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?