208833
Ruthenium(IV) oxide hydrate
powder
Sinónimos:
Hydrous ruthenium oxide, Ruthenium dioxide hydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ruthenium
cadena SMILES
O.O=[Ru]=O
InChI
1S/H2O.2O.Ru/h1H2;;;
Clave InChI
FGEKTVAHFDQHBU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)