208248
Acetilacetonato de aluminio
98%
Sinónimos:
2,4-Pentanodionato de aluminio, Al(acac)3
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: aluminum
bp
315 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Categorías relacionadas
General description
Application
- para preparar películas transparentes superhidrófobas de boehmita y sílice por sublimación,
- para depositar películas de óxido de aluminio por deposición de vapor químico,
- como catalizador.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F
flash_point_c
118 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.