206199
Ruthenium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
Sinónimos:
Ru
About This Item
Productos recomendados
Formulario
pellets
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
0.5 wt. % loading
tamaño de partícula
3.2 mm
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.