205877
Palladium(II) bromide
99%
Sinónimos:
Palladium dibromide, Palladous bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Br2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
266.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99%
Formulario:
powder
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
densidad
5.173 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Palladium(II) bromide (PdBr2) is widely used as Pd(II) catalyst. PdBr2 can be prepared by reacting palladium metal with HNO3 and HBr. Electrosynthesis of PdBr2 from palladium metal and HBr has been reported.
Aplicación
Palladium(II) bromide (PdBr2) has been used as a source of Pd(0) precatalyst in various coupling reactions. It was also employed as catalyst for the carbonylative Heck coupling reaction of aryl bromides and vinyl ethers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Johannes Schranck et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(16), 4827-4831 (2012-03-17)
Three COming together: The first carbonylative Heck coupling reaction of aryl bromides and vinyl ethers leading to 1-aryl-3-alkoxy-2-propen-1-ones has been established (see scheme). Based on this coupling methodology, a novel one-pot synthesis of aryl-substituted pyrazoles was also realized.
Palladium (II) Bromide.
Mahoney SJ, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)