Merck
205826
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
98%
Sinónimos:
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
263.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
120 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Tetraamminepalladium (II) chloride monohydrate is a coordination complex that is used as a catalyst and as a precursor to synthesize other palladium compounds.
Aplicación
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate can be used as a precursor in the synthesis of Pd (II) complex that is immobilized on hydrophilic graphite oxide for its use as a catalyst in the Heck coupling reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Surface engineering of a supported PdAg catalyst for hydrogenation of CO2 to formic acid: elucidating the active Pd atoms in alloy nanoparticles
Mori K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(28), 8902-8909 (2018)
Immobilization of a Pd (II) complex on hydrophilic graphite oxide and its catalytic investigation in the Heck coupling reaction
Mastalir A, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 34(4), e5565-e5565 (2020)
The use of graphite oxide to produce mesoporous carbon supporting Pt, Ru, or Pd nanoparticles
Gotoh K, et al.
Carbon, 47(8), 2120-2214 (2009)