Merck
205621
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dibutyl ether
≥99%
Sinónimos:
2-Butoxyethyl ether, Bis(2-butoxyethyl) ether, Dibutyldiglycol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
218.33
Beilstein:
1750713
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The color changes in weak acid solutions of plutonium (IV) nitrate in diethylene glycol dibutyl ether has been studied[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)