203211
Erbium(III) chloride hexahydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Erbium trichloride hexahydrate, Erbium(3+) trichloride hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: erbium
impurezas
≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- As a chemical vapor deposition(CVD) precursor to fabricate erbium oxide thin films with high dielectric constant.[1]
- As a dopant to prepare specialty silica optical fibers.[2]
- As a catalyst for the rapid stereoselective synthesis of trans-4,5-diaminocyclopent-2-enones.[3]
- To fabricate a hybrid Erbium bis(pentafluorophenyl)phosphinate with long-lived infrared luminescence.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.