203084
Cobalt(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Cobalt(2+) chloride hydrate (1:2:1), Dichlorocobalt hydrate, cobalt dichloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
composición
Degree of hydration, 5-6
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
86 °C (lit.)
densidad
1.924 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
QVCGXRQVUIKNGS-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.