Merck
203041
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Nitric acid cesium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CsNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
414 °C (lit.)
densidad
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cesium nitrate (CsNO3) is a class of perovskite based ferroelectric material that can be used as a highly efficient, nontoxic catalyst for the conversion of ketones and aldehydes to dihydroperoxides.
Aplicación
CsNO3 can be used in a variety of lithium batteries such as lithium sulfur battery and lithium oxygen battery.
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cesium nitrate: As an efficient catalyst for synthesis of gem-dihydroperoxides from aldehydes and ketones using aqueous 30% H2O2
Khosravi K
Cogent Food & Agriculture, 1(1), 1002339-1002339 (2015)
A lithium-sulfur battery with a high areal energy density
Kim J, et al.
Advances in Functional Materials, 24(34), 5359-5367 (2014)
Ferroelectric and phase transition studies in cesium nitrate: poly (vinyl alcohol) composite films
Nautiyal A, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 97(1), 205-210 (2009)
A molten salt lithium-oxygen battery
Giordani V, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(8), 2656-2663 (2016)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)