202231
Chromium(III) acetylacetonate
97%
Sinónimos:
Chromium(III) 2,4-pentanedionate, Cr(acac)3
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: chromium
bp
340 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clave InChI
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- Redox-Activity Catalysis: Discusses the ligand field-activated redox activity of Chromium(III) acetylacetonate, highlighting its use in hydrogenation catalysis (Vinum et al., 2020).
- Diffusion Behavior in Supercritical CO2: A study examining the diffusion behavior of Chromium(III) acetylacetonate in supercritical CO2, aiding in the application of supercritical fluids in materials processing (Cordeiro et al., 2016).
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)