199168
Trimethylphenylammonium chloride
≥98%
Sinónimos:
Phenyltrimethylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
mp
246-248 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
164 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?