196126
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
98%
Sinónimos:
Ethyl isothiocyanatoformate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.500 (lit.)
bp
56 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)N=C=S
InChI
1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
Clave InChI
BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine derivatives, potential inhibitors of protein kinase CK2
- fused thiophene derivatives, having antibacterial and antifungal activities
- 4-thiouracil derivatives
- thiocarbamides from stannylarenes
- 1,3,5-triazin-2-one-4-thiones from 2-amino-2-oxazolines
- N-acylthioureas from aminodeoxy sugars
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?