185841
Dicyclohexylamine
99%
Sinónimos:
Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, N-Cyclohexylcyclohexanamine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
12 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
117-120 °C/10 mmHg
256 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
solubilidad
organic solvents: soluble
water: very slightly soluble
densidad
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
Clave InChI
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?