183938
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
98%
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Ligustrazin, Ligustrazine, Tetrapyrazine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
190 °C (lit.)
mp
77-80 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
Clave InChI
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?