Merck
182680
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl formal)
powder
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.502
temperatura de transición
Tg 108 °C
densidad
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O(COC=C)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
Clave InChI
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hi, do you know the molecular weight of this polymer? Thanks
    1 answer
    1. Unfortunately, the molecule weight of this product is not determined. However, various sources state the average molecular weight for Poly(vinyl formal) approximately 70,000.