18104
Calcium propionate
99.0-100.5% (in dried substance), meets analytical specification of E 282
Sinónimos:
Propionic acid calcium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.0-100.5% (in dried substance)
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of E 282
impurezas
≤0.3% water insolubles
≤10 mg/kg heavy metal (as Pb)
pérdida
≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
6.0-9.0 (20 °C, 10%)
7.5-9.0 (20 °C, 10%)
trazas de anión
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Clave InChI
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?