180246
2-Naphthoic acid
98%
Sinónimos:
2-Naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
185-187 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
hot water: slightly soluble
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
Clave InChI
UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?