17353
di-Boc-cystamine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Di-Boc-cystamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
120-122 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCSSCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-22-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
Clave InChI
HBTMWZADMHBLMY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)