172901
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzotrifluoride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4575 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
densidad
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
Clave InChI
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?