171034
tert-Nonyl mercaptan, mixture of isomers
≥97%
Sinónimos:
tert-Nonanethiol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
densidad
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)