161500
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
fibers
mp
146-148 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble 2.5%, clear to slightly hazy, yellow
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
Clave InChI
SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)