Merck
157295
Sigma-Aldrich
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C3H4(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
70-75 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Clave InChI
SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Descripción general
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate was obtained from the reaction of bis(acetonitrile)bis(diethyl fumarate)cobalt(0) with dibromomethane.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cyclopropanation of dimethyl fumarate and maleate with gem-dihalides catalyzed by Co (0)-or Ni (0)-complex and zinc.
Kanai H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(6), 1592-1597 (1983)