156582
1-Bromo-2-methylpropane
99%
Sinónimos:
Isobutyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
bromo
SMILES string
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?