Merck
15429
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinónimos:
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCOCH2CH[NH(COOC(CH3)3]COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
289.32
Beilstein:
2336144
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
64-67 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clave InChI
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Shugo Yamashita et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 157, 85-96 (2020-10-12)
Bone-drug targeting therapies using nanoparticles based on targeting ligands remain challenging due to their uptake clearance at non-target sites such as the liver, kidney, and spleen. Furthermore, the distribution sites of nanoparticles in bones have not been fully investigated, thus