147834
Michler′s ketone
98%
Sinónimos:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
174-176 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
Clave InChI
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?