145424
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
99%
Sinónimos:
(5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-(Acetoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)furfural, 5-(Acetoxymethyl)furfuraldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
53-55 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(COC(C)=O)o1
InChI
1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?