139327
3-Nitrobenzamidine hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
201.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
impurezas
5% ammonium chloride
mp
245-248 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
Cl.NC(=N)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2.ClH/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)10(11)12;/h1-4H,(H3,8,9);1H
Clave InChI
DKNQVJWYIUJWNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Nitrobenzamidine hydrochloride was used as reagent during the synthesis of (Z)-3-benzoylamino-4-dimethylamino-2-oxo-3-butene.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
J A Raleigh et al.
Cancer clinical trials, 3(1), 55-62 (1980-01-01)
Normal tissue toxicity of nitroaromatic radiosensitizers may originate in radiosensitizer/nitroreductase interaction. A study of two mammalian cell nitroreductases, xanthine oxidase and NADH cytochrome c reductase, shows that the efficiency of electron transfer is dependent on sensitizer electron affinity and not
Transformations of (Z)-2-benzoylamino-4-dimethylamino-2-oxo-3-butene and (E)-3-benzoylamino-4-cyano-2-oxo-3-butene into pyrimidine, pyrazole and isoxazole derivatives.
Bratusek U, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 77, 86-86 (2003)