135992
Di-tert-butyl azodicarboxylate
98%
Sinónimos:
Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl azodiformate, NSC 109889
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
89-92 °C (lit.)
grupo funcional
azo
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
Clave InChI
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Automate your Mitsunobu reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Aplicación
Modified Markó′s aerobic oxidation of alcohols under atmospheric pressure with air or molecular oxygen at room temperature
- Preparation of hexapeptide key fragments via stereoselective selenocyclization/oxidative deselenylation or hydrazination/cyclization reactions
- Asymmetric Michael addition reactions
- Preparation of dipeptidyl peptidase IV dependent water-soluble prodrugs via Mitsunobu reaction
- Synthesis of pyrroloisoquinoline template via stereoselective N-acyliminium-mediated cyclization and enolate amination for synthesis of peptidomimetic compounds
- Barbier-type propargylation reactions
- Synthesis of bacterial peptide deformylase (PDF) inhibitor fumimycin
- Asymmetric amination of glycine Schiff bases
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?